Learn More
3-(1h-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10307483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10307483 250 mg 250 Milligramm
10719215 1 g 1 Gramm
10123134 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10307483 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC45404CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 876316-30-2
Summenformel C10H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 187.202
InChI-Schlüssel IBVURYHFXBPNCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzaldehyde, 3-1,2,4-triazolylmethyl benzaldehyde
PubChem CID 22360585
IUPAC-Name 3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN2C=NC=N2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 187.2
Reinheit (%) 97%