Learn More
[3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11340627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11340627 250 mg 250 Milligramm
10642865 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11340627 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC45409CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 871825-54-6
Summenformel C10H11N3O
Molekulargewicht (g/mol) 189.22
MDL-Nummer MFCD08271929
InChI-Schlüssel PZRKSBSNVMSIJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl phenyl methanol, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzyl alcohol, 3-1,2,4-triazolylmethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 18525775
SMILES OCC1=CC=CC(CN2C=NC=N2)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 250 mg
IUPAC-Name [3-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)phenyl]Methanol
Formelmasse 189.22
Reinheit (%) 95%