Learn More
3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl) Benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10356234
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10356234 1 g 1 Gramm
10275984 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10356234 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC56113DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 562803-76-3
Summenformel C11H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 187.246
MDL-Nummer MFCD08572164
InChI-Schlüssel XKFHMAZBNKKNMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzylamine, 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine, 1-3-aminomethyl benzyl-1h-pyrazole, 3-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine, 1-3-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-pyrazolylmethyl phenyl methylamine, 3-1h-pyrazol-1-yl methyl benzylamine, 3-1h-pyrazole-1-ylmethyl benzenemethanamine, benzenemethanamine,3-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 3-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanamine
PubChem CID 16640564
IUPAC-Name [3-(pyrazol-1-ylmethyl)phenyl]methanamin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN)CN2C=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Menge 1 g
Formelmasse 187.24
Reinheit (%) 90%