Learn More
3-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483707 250 mg 250 Milligramm
11481800 1 g 1 Gramm
11491800 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15483707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27529.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 96859-34-6 | C7H6N4O | 162.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96859-34-6
Summenformel C7H6N4O
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
MDL-Nummer MFCD06797247
InChI-Schlüssel IZORRBUQWFSCII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-tetrazol-5-yl phenol, 5-3-hydroxyphenyl tetrazole, 3-2h-tetrazol-5-yl phenol, 3-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, 3-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, m-tetrazolylphenol, 3-2h-tetrazol-5-yl-phenol, 5-3-hydroxyphenyl-1h-tetrazole
PubChem CID 13455763
SMILES OC1=CC=CC(=C1)C1=NNN=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
Schmelzpunkt ∽220°C (decomposition)
Menge 250 mg
IUPAC-Name 3-(2H-Tetrazol-5-yl)phenol
Formelmasse 162.16
Reinheit (%) 97%