Learn More
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436396
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11436396 500 g 500 Gramm
11416396 25 g 25 Gramm
11426396 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436396 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23159.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3069-29-2 | C8H22N2O2Si | 206.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3069-29-2
Summenformel C8H22N2O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 206.36
MDL-Nummer MFCD00054776
InChI-Schlüssel MQWFLKHKWJMCEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-aminoethyl-3-aminopropylmethyldimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyl-dimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propyldimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propylmethyldimethoxysilane, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl, n-3-dimethoxy methyl silyl propyl ethane-1,2-diamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 1,2-ethanediamine, n1-3-dimethoxymethylsilyl propyl
PubChem CID 76482
IUPAC-Name N'-[3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propyl]ethan-1,2-diamin
SMILES CO[Si](C)(CCCNCCN)OC
Spezifikation
Siedepunkt 265°C
Chemischer Name oder Material 3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane
Menge 500 g
Flammpunkt 90°C (194°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.449
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 0.968
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2074259
Formelmasse 206.36
Reinheit (%) 97%