Learn More
3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358925
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11358925 25 g 25 Gramm
11368925 100 g 100 Gramm
11378925 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358925 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14043.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1760-24-3 | C8H22N2O3Si | 222.36 g/mol
3-(2-Aminoethylamino) propyltrimethoxysilane acts as a silane coupling agent. It is useful for chemical research. It is also employed as an adhesives and sealant chemical. Further, it is used as a paint additive and coating additive. In addition to this, it plays an important role in the production of petroleum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(2-Aminoethylamino)-Propyltrimethoxysilan wirkt als Silan-Kopplungsmittel. Es ist nützlich für die chemische Forschung. Es wird auch als Klebstoff und Dichtungsmittel verwendet. Darüber hinaus wird es als Farbzusatz und Beschichtungszusatz verwendet. Desweiteren spielt es eine wichtige Rolle bei der Erdölproduktion.
Löslichkeit
Mischbar mit Toluol.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1760-24-3
Summenformel C8H22N2O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 222.36
MDL-Nummer MFCD00008173
InChI-Schlüssel PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyltrimethoxysilane, en-aptas, silicone a-1120, prosil 3128, aas-m, n1-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, unii-28zcs5ga8g, 3-2-aminoethyl aminopropyl trimethoxysilane
PubChem CID 15659
IUPAC-Name N'-(3-Trimethoxysilylpropyl)ethan-1,2-diamin
SMILES CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
Spezifikation
Siedepunkt 261°C to 263°C
Chemischer Name oder Material 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 636230
Flammpunkt 136°C (276°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with toluene.
Formelmasse 222.36
Reinheit (%) 96%
Geruch Ammonia-like
Brechungsindex 1.4435
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 1.01