Learn More
3-(2-Bromphenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10075912
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10075912 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10075912 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC47910DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Bromophenyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS 859851-04-0
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H7BrN2O
MDL-Nummer MFCD07772874
Menge 1 g
Synonym 3-2-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-3-bromophenyl-5-methyl, 3-2-bromophenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole
InChI-Schlüssel WLLDZYVHNSXWSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC(=NO1)C1=CC=CC=C1Br
IUPAC-Name 3-(2-Bromphenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
Molekulargewicht (g/mol) 239.07
PubChem CID 7164661
Formelmasse 239.07
Reinheit (%) 97%