Learn More
3-(2-Furyl)benzaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10738275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10738275 1 g 1 Gramm
10347124 250 mg 250 Milligramm
10051334 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10738275 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC46104DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 85553-52-2
Summenformel C11H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
MDL-Nummer MFCD03990461
InChI-Schlüssel BTAANNDAXIYWAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-furyl benzaldehyde, 3-furan-2-yl benzaldehyde, 3-furyl phenyl ketone, benzaldehyde, 3-2-furanyl, ketone, 3-furyl phenyl, 3-furan-2-yl-benzaldehyde, 3-furanylphenylmethanone, 3-furfanylphenylmethanone, 2-3-formylphenyl furan, 3-2-furanyl benzaidehyde
PubChem CID 201640
IUPAC-Name 3-(furan-2-yl)benzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Furyl)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) 97%