Learn More
3-[2-Hydroxy-3-[4-(2-Methoxyethyl)Phenoxy]Prooxid]-1-Isopropylamino-2-Propanol (Mischung von Diasteromeren)(Metoprolol-Verunreinigung J), TRC
Artikelnummer. 30395416
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395416 25 mg 25 Milligramm
30392132 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30395416 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94631525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 163685-37-8
Summenformel C18 H31 N O5
Molekulargewicht (g/mol) 341.44
Synonym 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Succinate Imp. J (EP), Metoprolol Tartrate Imp. J (EP)
IUPAC-Name 1-[2-Hydroxy-3-[4-(2-Methoxyethyl)Phenoxy]Prooxid]-3-(Propan-2-ylamino)Propan-2-ol
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)COCC(O)CNC(C)C)cc1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H31NO5/c1-14(2)19-10-16(20)11-23-12-17(21)13-24-18-6-4-15(5-7-18)8-9-22-3/h4-7,14,16-17,19-21H,8-13H2,1-3H3
Formelmasse 341.2202