Learn More
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447447 5 g 5 Gramm
15437447 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34492.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59843-63-9 | C10H10N2O | 174.203 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59843-63-9
Summenformel C10H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 174.203
MDL-Nummer MFCD02091524
InChI-Schlüssel KLPGJCMICASHKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 5-2-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-2-methoxyphenyl, 3-2-methoxy-phenyl-1h-pyrazole, 3-2-methoxyphenyl pyrazole, 2-1h-pyrazol-3-yl anisole, 2-methoxy-1-pyrazol-3-ylbenzene
PubChem CID 2736764
IUPAC-Name 5-(2-Methoxyphenyl)-1H-Pyrazol
SMILES COC1=CC=CC=C1C2=CC=NN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 82°C to 84°C
Menge 5 g
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 97%