Learn More
3-(2-Naphthyl)benzenboronsäure, 98 %
Artikelnummer. 15419717
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15419717 1 g 1 Gramm
15429717 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15419717
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52948.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 870774-29-1
Summenformel C16H13BO2
Molekulargewicht (g/mol) 248.09
MDL-Nummer MFCD16293738
InChI-Schlüssel WLKQDOGZCIYEOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-naphthyl phenylboronic acid, 3-naphthalen-2-yl phenyl boronic acid, 3-2-naphthyl benzeneboronic acid, 3-naphthalene-2-yl phenylboronic acid, boronic acid, 3-2-naphthalenyl phenyl, 3-naphthalen-2-yl phenylboronic acid, 3-2-naphthyl phenylboronicacid, 3-2-naphthyl phenyl boronic acid
PubChem CID 45382255
IUPAC-Name (3-naphthalen-2-ylphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC(=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Naphthyl)benzeneboronic acid
Menge 1 g
Formelmasse 248.09
Reinheit (%) 98%