Learn More
3-(2-Naphthyl)benzenboronsäure, 98 %
Artikelnummer. 15429717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15429717 5 g 5 Gramm
15419717 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52948.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 870774-29-1
Summenformel C16H13BO2
Molekulargewicht (g/mol) 248.09
MDL-Nummer MFCD16293738
InChI-Schlüssel WLKQDOGZCIYEOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-naphthyl phenylboronic acid, 3-naphthalen-2-yl phenyl boronic acid, 3-2-naphthyl benzeneboronic acid, 3-naphthalene-2-yl phenylboronic acid, boronic acid, 3-2-naphthalenyl phenyl, 3-naphthalen-2-yl phenylboronic acid, 3-2-naphthyl phenylboronicacid, 3-2-naphthyl phenyl boronic acid
PubChem CID 45382255
IUPAC-Name (3-naphthalen-2-ylphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC(=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Naphthyl)benzeneboronic acid
Menge 5 g
Formelmasse 248.09
Reinheit (%) 98%