missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(2-Naphthyl)benzenboronsäure, 98 %

Artikelnummer. p-7035234
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15419717 1 g 1 Gramm
15429717 5 g 5 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15419717

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52948.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 870774-29-1
Summenformel C16H13BO2
Molekulargewicht (g/mol) 248.09
MDL-Nummer MFCD16293738
InChI-Schlüssel WLKQDOGZCIYEOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-naphthyl phenylboronic acid, 3-naphthalen-2-yl phenyl boronic acid, 3-2-naphthyl benzeneboronic acid, 3-naphthalene-2-yl phenylboronic acid, boronic acid, 3-2-naphthalenyl phenyl, 3-naphthalen-2-yl phenylboronic acid, 3-2-naphthyl phenylboronicacid, 3-2-naphthyl phenyl boronic acid
PubChem CID 45382255
IUPAC-Name (3-naphthalen-2-ylphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC(=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(2-Naphthyl)benzeneboronic acid
Menge 1 g
Formelmasse 248.09
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.