Learn More
3-(2-naphthyl)-L-Alanin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460009
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460009 25 g 25 Gramm
15440009 1 g 1 Gramm
15450009 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460009 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63354.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 58438-03-2 | C13H13NO2 | 215.25 g/mol
3-(2-Naphthyl)-L-alanine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(2-Naphthyl)-L-Alanin, wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in 1 mol/l NaOH.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58438-03-2
Summenformel C13H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.25
MDL-Nummer MFCD00066087
InChI-Schlüssel JPZXHKDZASGCLU-LBPRGKRZSA-N
Synonym 3-2-naphthyl-l-alanine, h-2-nal-oh, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, l-2-naphthylalanine, beta-2-naphthyl-alanine, unii-w425q6kv9r, l-3-2-naphthyl-alanine, nal, 2s-2-amino-3-2-naphthyl propanoic acid, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl-propionic acid
PubChem CID 185915
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-naphthalin-2-ylpropansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Naphthyl)-L-alanine
Beilstein 2726272
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1mol/L NaOH.
Menge 25 g
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest