Learn More
(3,3,3-Trifluorpropyl)trichlrosilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane is used for the production of fluoro silicones liquids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(3,3,3-Trifluorpropyl)Trichlorsilan wird für die Herstellung von flüssigen Fluorsilikonen verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
(3,3,3-Trifluorpropyl)Trichlorsilan wird für die Herstellung von flüssigen Fluorsilikonen verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 113°C to 114°C |
| Chemischer Name oder Material | (3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane |
| Menge | 5 g |
| Strukturformel | CF3CH2CH2SiCl3 |
| UN-Nummer | UN2985 |
| Beilstein | 1748876 |
| Flammpunkt | 15°C (59°F) |
| Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
| Formelmasse | 231.51 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Mehr anzeigen |