Learn More
3,3,3-Triphenylpropionsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
3,3,3-Triphenylpropionsäure wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,3,3-Triphenylpropionic acid |
| Schmelzpunkt | 180°C to 183°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2057448 |
| Formelmasse | 302.38 |
| Reinheit (%) | 98% |