Learn More
3,3',5,5'-Tetrabrombisphenol A, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023637
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11403647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17395.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 79-94-7 | C15H12Br4O2 | 543.875 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-94-7
Summenformel C15H12Br4O2
Molekulargewicht (g/mol) 543.875
MDL-Nummer MFCD00013962
InChI-Schlüssel VEORPZCZECFIRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabromobisphenol a, 3,3',5,5'-tetrabromobisphenol a, bromdian, 4,4'-propane-2,2-diyl bis 2,6-dibromophenol, 4,4'-isopropylidenebis 2,6-dibromophenol, firemaster bp 4a, tetrabromodian, 2,2-bis 3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl propane, fire guard 2000, great lakes ba-59p
PubChem CID 6618
ChEBI CHEBI:33217
IUPAC-Name 2,6-dibrom-4-[2-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
SMILES CC(C)(C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br)C2=CC(=C(C(=C2)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
Schmelzpunkt 179°C to 182°C
Dichte 1.76
Geruch Odorless
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 543.87
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: TetrabromobisphenolA