Learn More
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes; particularly useful in ELISA techniques, blue result can be read spectrophotometrically at 370 or 650 nm3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine is used as a clinical reagent for testing blood. It is also a chromogenic substrate which is used in staining procedures in immunohistochemistry. Further, it is used as a visualizing reagent in enzyme-linked immunosorbent assays. In addition to this, it is used as a replacement for carcinogenic compounds such as benzidine and o-phenylenediamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ausgezeichnetes kolorimetrisches Substrat für den Nachweis von mit Meerrettichperoxidase markierten Sonden; es ist besonders nützlich bei ELISA-Verfahren und das blaue Ergebnis kann spektrophotometrisch bei 370 oder 650 nm abgelesen werden3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin wird als klinisches Reagenz für die Blutuntersuchung verwendet. Es wird auch als Chromogensubstrat bei immunhistochemischen Färbungen verwendet. Darüber hinaus wird es als Visualisierungsreagenz in Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISA) verwendet. Außerdem wird es als Ersatz für krebserzeugende Verbindungen wie Benzidin und o-Phenylendiamin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethylacetat, Ethanol, Aceton, Chloroform, Toluol und Dimethylsulfoxid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Metallen, starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine |
| Schmelzpunkt | 168°C to 171°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2808541 |
| Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethyl acetate,ethanol,acetone,chloroform,toluene and dimethyl sulfoxide. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 240.35 |
| Reinheit (%) | 98% |