Learn More
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin aq. Lösung, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15493509
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15493509 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15493509 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60808.AU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin oder TMB ist ein chromogenes Substrat, das bei Färbeverfahren in der Immunhistochemie verwendet wird, sowie ein Visualisierungsreagenz, das in Enzym-gebundenen Immunosorbent-Assays verwendet wird. 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin (TMB) ist ein nicht-karzinogener Ersatz (Ames Test negativ) für Benzidin, der als Peroxidase-Substrat für ELISA-Verfahren geeignet ist. Das Substrat erzeugt ein lösliches Endprodukt, das hellblau gefärbt ist und spektrophotometrisch bei 370 oder 620-650 nm abgelesen werden kann. Die TMB-Reaktion kann mit 2 M H2SO4 (führt zu einer gelben Farbe) gestoppt und bei 450 nm gelesen werden. Ein empfindliches und spezifisches Reagenz für den Nachweis von Blutproben von Hämoglobin-Assays von Peroxidasen.
Löslichkeit
Schwer löslich. <0.1 g/100 ml bei 20 °C.
Hinweise
Enthält TMB in einem wässrigen Puffer, pH 3.6±0.2, mit 0.03 % Wasserstoffperoxid. Das TMB-Produkt ist nach der Umwandlung löslich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54827-17-7
Summenformel C16H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 240.35
MDL-Nummer MFCD00007748
InChI-Schlüssel UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
IUPAC-Name 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
Farbe Gelb
Menge 1000 mL
Beilstein 2808541
Formelmasse 240.35
Physikalische Form Flüssig