Learn More
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11452642 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 100 mg
50 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452642 1 l 1 Liter
11434336 10 x 100 mg -
11432642 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452642 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215234691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.00 €
    1306.20 € / 1 Liter
    Sparen 68.80 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragend für ELISA-Verfahren
Chemische Identifikatoren
CAS 54827-17-7
Summenformel C16H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 240.35
InChI-Schlüssel UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin, 3,3',5,5'-Tetramethyl-1,1'-Biphenyl-4,4'-Diamin, 3,5,3',5'-Tetramethylbenzidin, TMB-Substrat, bm blau, TMB, unlöslich, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
IUPAC-Name 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin
Farbe Farblos
Strukturformel C16H20N2
Menge 1 l
Formelmasse 240.3
Physikalische Form Flüssigkeit