Learn More
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidinlösung, gebrauchsfertig, fällt aus, Standardempfindlichkeit, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7041846
Click to view available options
Menge:
125 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
125 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15475785
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60461.=E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ausgezeichnetes kolorimetrisches Substrat für den Nachweis von mit Meerrettich-Peroxidase-markierten Sonden und wird mit Peroxidase- und Peroxidase-gekoppelten Systemen verwendet, insbesondere bei ELISA-Verfahren, blaues Ergebnis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54827-17-7
Summenformel C16H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 240.35
MDL-Nummer MFCD00007748
InChI-Schlüssel UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
IUPAC-Name 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine soln.
Namenshinweis Ready-to-Use, precipitating, standard sensitivity
Farbe Farblos bis hellgelb
Menge 125 mL
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2808541
Formelmasse 240.35
Physikalische Form Flüssig