Learn More
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidinlösung, gebrauchsfertig, Standardempfindlichkeit, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
125 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15420297 125 mL 125 Milliliter
15430297 500 mL 500 Milliliter
15440297 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63202.=E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 54827-17-7 | C16H20N2 | 240.35 g/mol
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ausgezeichnetes kolorimetrisches Substrat für den Nachweis von mit Meerrettich-Peroxidase-markierten Sonden und wird mit Peroxidase- und Peroxidase-gekoppelten Systemen verwendet, insbesondere bei ELISA-Verfahren, blaues Ergebnis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54827-17-7
Summenformel C16H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 240.35
MDL-Nummer MFCD00007748
InChI-Schlüssel UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
IUPAC-Name 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine Solution
Namenshinweis Ready-to-Use, standard sensitivity
Farbe Gelb
Menge 125 mL
Beilstein 2808541
Formelmasse 240.35
Physikalische Form Flüssigkeit