Learn More
3-(3,5-dichlorphenoxy)-Benzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10081114 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10081114 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10081114 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 399660010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3, 5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
CAS 81028-92-4
Schmelzpunkt 48°C to 55°C
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H8Cl2O2
Strukturformel Cl2CH3OC6H4CHO
MDL-Nummer MFCD00003355
Menge 1 g
Synonym 3-3,5-dichlorophenoxy benzaldehyde, 3-3,5-dichorophenoxy benzaldehyde, m-3,5-dichlorophenoxy benzaldehyde, 3,5-dichloro-3'-formyldiphenyl ether, benzaldehyde,3-3,5-dichlorophenoxy, benzaldehyde, 3-3,5-dichlorophenoxy, pubchem16379, acmc-20anl8, timtec-bb sbb003061, 3-3?5-dichlorophenoxy benzaldehyde
InChI-Schlüssel BISWHYILBVQCRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC(OC2=CC=CC(C=O)=C2)=CC(Cl)=C1
IUPAC-Name 3-(3,5-dichlorophenoxy)benzaldehyde
Molekulargewicht (g/mol) 267.11
PubChem CID 688050
Formelmasse 267.11
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke