Learn More
3,3',5-Triiodo-L-Thyronin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956891 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11956891 5 g Glasflasche 5 Gramm
11946891 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956891 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 437260050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6893-02-3
Summenformel C15H12I3NO4
Molekulargewicht (g/mol) 650.97
InChI-Schlüssel AUYYCJSJGJYCDS-UHFFFAOYNA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 3', 5-Triiodo-L-thyronine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 234°C to 238°C
Farbe Weiß bis gelb
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15,5565
Spezifische Drehung +18° to +28° (20°C, 589nm) (c=2, ethanol/0.5N HCl(4:1))
Synonym 4-bromo-m-toluidine, 5-amino-2-bromotoluene, 3-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-phenylamine, 4-bromo-3-methyl-aniline, 4-bromo-3-methylbenzenamine, 4-bromo-3-methylphenylamine, pubchem4339, 4-bromo3-methylaniline
SMILES NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O
IUPAC-Name 4-Brom-3-Methylanilin
PubChem CID 23359
Formelmasse 650.97
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3',5-Triiodo-L-thyronine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.