Learn More
3,3',5-Triiodo-L-thyronin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,3',5-Triiodo-L-thyronine (T3) |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1 |
| Menge | 500 mg |
| Formelmasse | 650.79 |
| Reinheit (%) | >95% |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |