Learn More
3-(3-Benzothienyl)-N-Fmoc-L-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488547 250 mg 250 Milligramm
15468547 1 g 1 Gramm
15478547 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52054.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 177966-60-8 | C26H21NO4S | 443.52 g/mol
It is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques. Alanine is one of the simplest amino acids - a methyl group as the side chain. This small side chain confers a high degree of flexibility (second only to glycine) when incorporated into a polypeptide chain. The Fmoc group is typically removed with a base such as pyridine - an orthogonal de-protection strategy to the acid labilie Boc group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist potenziell nützlich für Untersuchungen der Proteomik und für Festphasen-Peptidsynthese-Verfahren. Alanin ist eine der einfachsten Aminosäuren – eine Methylgruppe als Seitenkette. Diese kleine Seitenkette verleiht eine hohe Flexibilität (wird nur von Glycin übertroffen), wenn sie in eine Polypeptidkette integriert wird. Die Fmoc-Gruppe wird in der Regel mit einer Base wie Pyridin entfernt – eine orthogonale De-Protektionsstrategie zur Säure-Labilie-Boc-Gruppe.
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 177966-60-8
Summenformel C26H21NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 443.52
MDL-Nummer MFCD00672562
InChI-Schlüssel BQIZNDWONIMCGM-QHCPKHFHSA-N
Synonym fmoc-l-3-benzothienylalanine, fmoc-3-ala 3-benzothienyl-oh, fmoc-l-3-3-benzothienyl alanine, fmoc-beta-3-benzothienyl-l-alanine, fmoc-beta-3-benzothienyl-ala-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-benzo b thiophen-3-yl propanoic acid, 2s-3-1-benzothiophen-3-yl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-l-3-benzothienylala, fmoc-l3-benzothienylalanine, fmoc-3-3-benzothienyl-l-alanine
PubChem CID 2761478
IUPAC-Name (2S)-3-(1-benzothiophen-3-yl)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoic acid
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CSC2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Benzothienyl)-N-Fmoc-L-alanine
Menge 250 mg
Beilstein 9296209
Formelmasse 443.52
Reinheit (%) 95%