Learn More
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30965772
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30965772 25 g
30963311 500 g
30949751 5 g
30951140 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30965772 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14745925g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Visual transition interval 6.8 to 8.2, yellow to red
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt
CAS 34487-61-1
Summenformel C19H13NaO5S
MDL-Nummer MFCD00066901
Menge 25 g
SMILES [O-]C1=CC=C(C2(C3=CC=C(O)C=C3)C4=CC=CC=C4S(O2)(=O)=O)C=C1.[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 376.36