Learn More
3-[3-(Brommethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazol, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10700374
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10700374 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10299372 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
11326835 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10700374 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC39108DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 253273-90-4
Summenformel C10H9BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 253.099
InChI-Schlüssel CERZNQPNTHWEAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-3-bromomethylphenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzyl bromide, 1,2,4-oxadiazole,3-3-bromomethyl phenyl-5-methyl, 3-3-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
PubChem CID 7060548
IUPAC-Name 3-[3-(Brommethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC(=CC=C2)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 253.1
Reinheit (%) 97%