Learn More
3-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)propanoic acid, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30783156
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30783156 100 mg
30779223 250 mg
30781401 25 mg
30767156 50 mg
30779929 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30783156 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD00810865100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)propanoic acid
CAS 1450754-37-6
Summenformel C8H10N2O2
MDL-Nummer MFCD31433997
Menge 100 mg
SMILES C#CCCC1(N=N1)CCC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
Reinheit (%) 95%