Learn More
3,3'-Carbonyl-bis-(azandiyl)-bis-(3,1-phenylen)-diboronsäure, 97 %
Artikelnummer. 15440586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15440586 250 mg 250 Milligramm
15430586 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440586 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53320.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 957060-87-6
Summenformel C13H14B2N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 299.88
MDL-Nummer MFCD09027259
InChI-Schlüssel UQUQNYFFKZOTSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis 3-boronophenyl urea, carbonylbis azanediyl bis 3,1-phenylene diboronic acid, 3-3-dihydroxyboranyl phenyl carbamoyl amino phenylboronic acid, carbonylbis azanediyl-3,1-phenylene diboronic acid
PubChem CID 44119184
IUPAC-Name [3-({[3-(dihydroxyboranyl)phenyl]carbamoyl}amino)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC(NC(=O)NC2=CC=CC(=C2)B(O)O)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3'-Carbonylbis(azanediyl)bis(3,1-phenylene)diboronic acid
Schmelzpunkt 225°C to 226°C
Menge 250 mg
Formelmasse 299.88
Reinheit (%) 97%