Learn More
3-[3-(Chlormethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropylamin hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-[3-(Chloromethyl)phenoxy]-N, N-dimethylpropylamine hydrochloride |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | 3-[3-(Chlormethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid |
Formelmasse | 264.19 |
Reinheit (%) | 95% |