Learn More
3-(3-Chlorophenyl)-1,1-Dimethylharnstoff, TRC
Artikelnummer. 30135840
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135840 1 g 1 Gramm
30133962 500 mg 500 Milligramm
30010025 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135840 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC6097851G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 587-34-8
Summenformel C9H11ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 198.65
Synonym 3-(m-chlorophenyl)-1,1-dimethyl-Urea, N'-(3-Chlorophenyl)-N,N-dimethylurea, 1-(3-Chlorophenyl)-3,3-dimethylurea, 1-m-Chlorophenyl-3,3-dimethylurea, C 2034 N,N-Dimethyl-N'-3-chlorophenylurea, N-(3-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea, N-(m-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea
IUPAC-Name 3-(3-Chlorophenyl)-1,1-Dimethylharnstoff
SMILES O=C(N(C)C)NC1=CC(Cl)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Chlorophenyl)-1,1-dimethylurea
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H11ClN2O/c1-12(2)9(13)11-8-5-3-4-7(10)6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
Formelmasse 198.056