Learn More
3,3'-Diaminobenzophenon, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11327246 5 g 5 Gramm
11317246 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327246 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09128.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 611-79-0 | C13H12N2O | 212.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-79-0
Summenformel C13H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
MDL-Nummer MFCD00014774
InChI-Schlüssel TUQQUUXMCKXGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-diaminobenzophenone, bis 3-aminophenyl methanone, methanone, bis 3-aminophenyl, di3-aminophenyl ketone, 3,3'-diaminodiphenyl ketone, pubchem3381, acmc-1awhc, cbmicro_014188, 3,3'-diamino benzophenone, 3-3-aminobenzoyl aniline
PubChem CID 69145
IUPAC-Name 3-(3-aminobenzoyl)aniline
SMILES NC1=CC(=CC=C1)C(=O)C1=CC(N)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3'-Diaminobenzophenone
Schmelzpunkt 148°C to 152°C
Siedepunkt 285°C (11 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 2837605
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) ≥90%