Learn More
3,3'-Diaminodiphenylsulfon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3,3'-Diaminodiphenyl sulfone is used for curing agent for epoxy resin and also important monomer for polysulfonamide fiber(PSA).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,3′-Diaminodiphenylsulfon wird für das Aushärten von Epoxidharz und auch als wichtiges Monomer für Polysulfonamidfasern (PSA) verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3,3'-Diaminodiphenyl sulfone |
| Schmelzpunkt | 171°C to 174°C |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2215938 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 248.3 |
| Reinheit (%) | 98% |