Learn More
3,3-Diethoxyprop-1-yne, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31033845
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31033845 1 g
31022371 5 g
31025711 25 g
31027020 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31033845 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1492141g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Chemischer Name oder Material 3,3-Diethoxyprop-1-yne
CAS 10160-87-9
Summenformel C7H12O2
MDL-Nummer MFCD00009237
Menge 1 g
SMILES C#CC(OCC)OCC
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
Reinheit (%) 97%