Learn More
3,3'-Diethylthiadicarbocyanin-Iodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059043
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
514-73-8
C23H24IN2S2+
519.483
MFCD00074829
MNQDKWZEUULFPX-UHFFFAOYSA-N
3,3'-diethylthiadicarbocyanine iodide
91869351
(2E)-3-Ethyl-2-[(2E,4e)-5-(3-Ethyl-1,3-Benzothiazol-3-ium-2-yl)penta-2,4-Dienyliden]-1,3-Benzothiazol;Hydroiodid
CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.I
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
514-73-8
C23H24IN2S2+
519.483
MFCD00074829
MNQDKWZEUULFPX-UHFFFAOYSA-N
3,3'-diethylthiadicarbocyanine iodide
91869351
(2E)-3-Ethyl-2-[(2E,4e)-5-(3-Ethyl-1,3-Benzothiazol-3-ium-2-yl)penta-2,4-Dienyliden]-1,3-Benzothiazol;Hydroiodid
CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.I
Als lösungsmittellöslicher Laserfarbstoff
It is employed as a solvent soluble laser dye. DTDCi is used as fluorescent contrast agent in three-dimensional fluorescence lifetime tomography and as a dye for rapid genetic screening. It is a potential sensitive probe useful for fluorometric analysis of transferable membrane pores and effects of membrane potential on Na cotransports in eel intestinal brush-border membrane vesicles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,3'-Diethylthiadicarbocyanine iodide
Schmelzpunkt 248°C (decomposition)
Farbe Grün
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3838938
Merck Index 14,3369
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol
Formelmasse 518.47
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver