Learn More
3,3'-Dimethoxybenzidin Pract., 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10269880 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10269880 5 g Glasflasche 5 Gramm
10065810 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10269880 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 407890050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 119-90-4 | C14H16N2O2 | 244.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-90-4
Summenformel C14H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 244.29
MDL-Nummer MFCD00008372
InChI-Schlüssel JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethoxybenzidine, o-dianisidine, dianisidine, cellitazol b, neutrosel navy bn, diacel navy dc, disperse black 6, blue base nb, blue bn base, blue base irga b
PubChem CID 8411
ChEBI CHEBI:82321
IUPAC-Name 4-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-2-methoxyanilin
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 3'-Dimethoxybenzidine
Namenshinweis pract., 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 135°C to 139°C
Farbe Beige-braun bis rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 2992
Formelmasse 244.29
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver