Learn More
{3-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | {3-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol |
| CAS | 912569-56-3 |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C12H19NO2 |
| MDL-Nummer | MFCD09064989 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 3-3-dimethylamino propoxy phenyl methanol, benzenemethanol, 3-3-dimethylamino propoxy, 3-3-dimethylamino-propoxy-phenyl-methanol, 3-3-dimethylamino propoxy phenyl methan-1-ol |
| Mehr anzeigen |