Learn More
3,3'-Dimethyldiphenylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470387 5 g 5 Gramm
11460387 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21765.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 626-13-1 | C14H15N | 197.281 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 626-13-1
Summenformel C14H15N
Molekulargewicht (g/mol) 197.281
MDL-Nummer MFCD00059315
InChI-Schlüssel CWVPIIWMONJVGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-m-tolylamine, 3,3'-dimethyldiphenylamine, m,m'-ditolylamine, dim-tolylamine, bis 3-methylphenyl amine, 3-methyl-n-3-methylphenyl aniline, benzenamine, 3-methyl-n-3-methylphenyl, di-m-tolyl-amine, 3,3'-ditolylamine, pubchem8963
PubChem CID 7016139
IUPAC-Name 3-methyl-N-(3-methylphenyl)anilin
SMILES CC1=CC(=CC=C1)NC2=CC=CC(=C2)C
Specifications
Chemischer Name oder Material 3,3'-Dimethyldiphenylamine
Dichte 1.04
Siedepunkt 200°C (24 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.6225
Menge 5 g
Formelmasse 197.28
Reinheit (%) 98%