Learn More
3,3'-Dinitrobenzophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483227 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15483227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21153.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3'-Dinitrobenzophenone
CAS 21222-05-9
Schmelzpunkt 153°C to 155°C
Summenformel C13H8N2O5
MDL-Nummer MFCD00039740
Menge 5 g
Beilstein 1888002
Synonym 3,3'-dinitrobenzophenone, bis 3-nitrophenyl methanone, methanone, bis 3-nitrophenyl, methanone, bis 3-nitrophenyl-9ci, di3-nitrophenyl ketone, 3,3-dinitrobenzophenone, 3,3/'-dinitrobenzophenone, acmc-1cp75, bis 3-nitrophenyl methanone #, methanone,bis 3-nitrophenyl
InChI-Schlüssel BSDKBWGNIJMCID-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-Name bis(3-nitrophenyl)methanone
Molekulargewicht (g/mol) 272.22
PubChem CID 96690
Formelmasse 272.22
Reinheit (%) 96%