Learn More
-3,3-Glycyrrhetinsäure, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15790789 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15790789 100 g Glasflasche 100 Gramm
10458450 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15790789 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117421000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 606-83-7 | C15H14O2 | 226.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 606-83-7
Summenformel C15H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 226.28
MDL-Nummer MFCD00002717
InChI-Schlüssel BZQGAPWJKAYCHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-diphenylpropionic acid, benzenepropanoic acid, .beta.-phenyl, 3,3-diphenyl-propionic acid, propionic acid, 3,3-diphenyl, .beta.-phenylbenzenepropanoic acid, beta,beta-diphenylpropionic acid, hydrocinnamic acid, .beta.-phenyl, beta-phenylbenzenepropanoic acid, hydrocinnamic acid, beta-phenyl, pubchem13618
PubChem CID 64798
IUPAC-Name 3,3-diphenylpropansäure
SMILES OC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3, 3-Diphenylpropionic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 150°C to 155°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2CHCH2CO2H
Menge 100 g
Beilstein 09, 680
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 226.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver