Learn More
3,3-Diphenylpropylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440028
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440028 100 g 100 Gramm
11430028 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440028 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22953.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5586-73-2 | C15H17N | 211.308 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5586-73-2
Summenformel C15H17N
Molekulargewicht (g/mol) 211.308
MDL-Nummer MFCD00008202
InChI-Schlüssel KISZTEOELCMZPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-diphenylpropylamine, benzenepropanamine, .gamma.-phenyl, 3-3-diphenylpropylamine, 3,3-diphenylpropan-1-amin, acmc-209lpx, 3.3-diphenylpropylamine, 3,3 diphenylpropylamine, 3,3-diphenyl propylamine, 3,3-diphenyl-propylamine, 3,3-diphenylpropylamine e
PubChem CID 79698
IUPAC-Name 3,3-diphenylpropan-1-amin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCN)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Diphenylpropylamine
Schmelzpunkt 24°C to 29°C
Siedepunkt 166°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.583
Menge 100 g
Beilstein 1958595
Formelmasse 211.31
Reinheit (%) 97%