Learn More
3,3-Diphenylpropylamine 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10286010 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10286010 25 g Glasflasche 25 Gramm
10774651 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10286010 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 159480250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5586-73-2
Summenformel C15H17N
Molekulargewicht (g/mol) 211.308
MDL-Nummer MFCD00008202
InChI-Schlüssel KISZTEOELCMZPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-diphenylpropylamine, benzenepropanamine, .gamma.-phenyl, 3-3-diphenylpropylamine, 3,3-diphenylpropan-1-amin, acmc-209lpx, 3.3-diphenylpropylamine, 3,3 diphenylpropylamine, 3,3-diphenyl propylamine, 3,3-diphenyl-propylamine, 3,3-diphenylpropylamine e
PubChem CID 79698
IUPAC-Name 3,3-diphenylpropan-1-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCN)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 3-Diphenylpropylamine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2CHCH2CH2NH2
Brechungsindex 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589nm)
Menge 25 g
Formelmasse 211.31
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Liquid After Melting