Learn More
3,3'-Dithiobis[6-Nitrobenzoesäure], TRC
Artikelnummer. 30011155
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011155 5 g 5 Gramm
30007741 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011155 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4798405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-78-3
Summenformel C14H8N2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 396.35
Synonym 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic Acid, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic Acid), 5,5'-Dithiobis[2-nitrobenzoic Acid], Ba 2767, DTNB, Ellman’s Reagent
IUPAC-Name 5-[(3-Carboxy-4-nitrophenyl)disulfanyl]-2-nitrobenzoesäure
SMILES OC(=O)c1cc(SSc2ccc(c(c2)C(=O)O)[N+](=O)[O-])ccc1[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3'-Dithiobis[6-nitrobenzoic Acid]
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
Formelmasse 395.9722