Learn More
[3-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)phenyl]Methanol 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | [3-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methanol |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 190.2 |
| Reinheit (%) | 97% |