Learn More
3-(3-pyridyl)-D-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429658
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15429658 1 g 1 Gramm
15449658 250 mg 250 Milligramm
15439658 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15429658
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63132.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 70702-47-5 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70702-47-5
Summenformel C8H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00079673
InChI-Schlüssel DFZVZEMNPGABKO-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-3-pyridyl-d-alanine, d-3-pyridylalanine, d-3-3-pyridyl-alanine, h-3-d-pal-oh, 3'-pyridyl-d-ala, r-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, 2r-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, 2r-2-amino-3-3-pyridyl propanoic acid, 3-aza-d-phenylalanine, 3-aza-l-phenylalanine
PubChem CID 1268144
SMILES NC(CC1=CN=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Pyridyl)-D-alanine
Farbe Weiß
Beilstein 4351584
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-pyridin-3-ylpropansäure
Menge 1 g
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver