Learn More
3-[3-(Trifluormethyl)phenyl] Propan-1-amin, TRC
Artikelnummer. 30453189
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453189 25 mg 25 Milligramm
30450517 250 mg -
30449858 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30453189 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79099325MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104774-87-0
Summenformel C10H12NF3
Molekulargewicht (g/mol) 203.2
IUPAC-Name 3-[3-(Trifluormethyl)phenyl]Propan-1-Amin
SMILES NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12F3N/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7H,2,4,6,14H2
Formelmasse 203.0922