Learn More
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxid]-1,2-Propanediol, TRC
Artikelnummer. 30137291
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137291 250 mg 250 Milligramm
30004706 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137291 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM226140250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62572-90-1
Summenformel C12 H18 O4
Molekulargewicht (g/mol) 226.27
Synonym (2RS)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol, Metoprolol Succinate Imp. D (EP), Metoprolol Tartrate Imp. D (EP)
IUPAC-Name 3-[4-(2-Methoxyethyl)Phenoxy]Propan-1,2-Diol
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CO)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H18O4/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,13-14H,6-9H2,1H3
Formelmasse 226.1205