Learn More
3-(((4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl)(p-tolyl)amino)phenol methanesulfonate, 99%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(((4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl)(p-tolyl)amino)phenol methanesulfonate |
| CAS | 65-28-1 |
| Summenformel | C18H23N3O4S |
| MDL-Nummer | MFCD00134201 |
| Menge | 1 g |
| SMILES | CS(O)(=O)=O.CC1=CC=C(N(C2=CC(O)=CC=C2)CC3=NCCN3)C=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 377.46 |
| Reinheit (%) | 99% |