Learn More
3,4,5-Trichlorbenzotrifluorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11329045
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11329045 5 g 5 Gramm
11319045 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329045 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14195.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50594-82-6
Summenformel C7H2Cl3F3
Molekulargewicht (g/mol) 249.438
MDL-Nummer MFCD00035985
InChI-Schlüssel FBKFIAIRSQOXJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-trichloro-5-trifluoromethyl benzene, 3,4,5-trichlorobenzotrifluoride, 3,4,5-trichlorotrifluoromethylbenzene, 3,4,5-trichloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3,4,5-trichloro-a,a,a-trifluorotoluene, benzene, 1,2,3-trichloro-5-trifluoromethyl, pubchem19737, ksc914i9j, 3,4,5-trichloro benzotrifluoride
PubChem CID 2733399
IUPAC-Name 1,2,3-trichlor-5-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trichlorobenzotrifluoride
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 1.6
Siedepunkt 200°C to 202°C
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.5 00
Menge 5 g
Beilstein 2212413
Formelmasse 249.46
Reinheit (%) 97%